T9778
Tropicamide
solid
Sinonimo/i:
N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL
ethanol: 5.6 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131) , CHRM4(1132)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience