P6126
(R)-(−)-fenilefrina
≥99% (titration), powder, α₁-adrenoceptor agonist
Sinonimo/i:
(R)-(−)-1-(3-idrossifenil)-2-metilamminoetanolo, Alcol (R)-(−)-3-idrossi-α-(metilamminometil)benzilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
(R)-(−)-fenilefrina, powder
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Ideatore
Johnson & Johnson
Stringa SMILE
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation and culturing of cardiocytes and fibroblasts
- to stimulate myocardial strips to measure slice contraction
- in primary cardiomyocyte culture to show the effect of Kruppel-like factors (KLF) on cardiac hypertrophy in vivo
- to evaluate the pharmacological response of embryonic stem cell (ESC)-derived cardiomyocytes
- to pharmacologically rescue GATA (erythroid transcription factor) binding protein 3 (GATA3) null embryo from early embryonic lethality
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.