Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 232,00 € |
Informazioni su questo articolo
232,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
phenylephrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C[C@H](O)c1cc(ccc1)O)C.O[C@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2+/m0./s1
InChI key
NHKOTKKHHYKARN-AICCQWMNSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| API family phenylephrine | API family phendimetrazine | API family phenylephrine | API family norepinephrine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylephrine bitartrate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?