Vai a
1008501
USP
Cloruro di acetilcolina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
ACh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
437,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571875
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acetylcholine
manufacturer/tradename
USP
mp
146-150 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutta l′informazione fornita a supporto di questo prodotto inclusi gli SDS e qualsiasi altro volantino di informazione tecnica sono stati sviluppati e pubblicati sotto l′Autorità della Farmacopea di emissione.Per ulteriori informazioni e supporto andare al sito della Farmacopea di emisssione.
Application
Acetilcolina cloruro standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP.
Inoltre, da utilizzare in base a quanto dettagliato in monografie USP quali:
  • Acetilcolina cloruro per soluzione oftalmica
  • Metacolina cloruro
Biochem/physiol Actions
Il cloruro di acetilcolina, iniettata in ragione di 20 mg/kg di peso corporeo, riduce la mortalità e le citochine proinfiammatorie nel plasma di topi con sepsi indotte sperimentalmente. Il meccanismo anti-infiammatorio colinergico è probabilmente mediato dalla interazione della acetilcolina con il ricettore colinico α7n su monociti, macrofagi e neutrofili che diminuisce i livelli delle citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-1β e IL-6.
Neurotrasmettitore endogeno alle sinapsi colinergiche; amplifica il potenziale di azione del sarcolemma che induce le contrazioni muscolari.
Analysis Note
Questi prodotti sono per test e analisi soltanto. Non possono essere somministrati a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di nessun genere.  ​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1546A2661A9101
Cloruro di acetilcolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1008501
Cloruro di acetilcolina
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
suitable for cell culture
description
pkg of 150 mg (per vial)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000002, traceable to USP 1008501
agency
-
agency
-
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di acetilcolina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)