Vai a
A2661
Cloruro di acetilcolina
suitable for cell culture
Sinonimo/i:
ACh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
84,80 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
283,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32190102
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-468-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571875
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Assay:
~99%
84,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
~99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
146-150 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine chloride has been used in the preparation of acetylcholine, that is used as a common vehicle for iontophoresis of acetylcholine (ACh). It has also been used to treat aNS-1 derived neurons for cAMP (cyclic adenosine monophosphate) assay and also used to check their ability to influence G protein-coupled receptors (GPCRs).
Biochem/physiol Actions
Il cloruro di acetilcolina, iniettata in ragione di 20 mg/kg di peso corporeo, riduce la mortalità e le citochine proinfiammatorie nel plasma di topi con sepsi indotte sperimentalmente. Il meccanismo anti-infiammatorio colinergico è probabilmente mediato dalla interazione della acetilcolina con il ricettore colinico α7n su monociti, macrofagi e neutrofili che diminuisce i livelli delle citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-1β e IL-6.
Neurotrasmettitore endogeno alle sinapsi colinergiche; amplifica il potenziale di azione del sarcolemma che induce le contrazioni muscolari.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1546A9101Y0000002
Cloruro di acetilcolina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000002
Cloruro di acetilcolina
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
~99%
assay
-
assay
≥99% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di acetilcolina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Hi, is the reconstituted product safe to be used without any special precautions under a biological hood?
    1 risposta
    1. In solution, this material does not require handling in a fume hood. As a general practice, gloves and eye protection are recommended. This product is not considered to be a hazardous material. Please review the Product Safety Data Sheet at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/a2661?userType=red
      Utile?
  2. Hello, I would like to ask the difference between Acetylcholine A6625 vs A2661. I am planinig to use in cardiovascular research. Could I learn the exact difference between them? Thank you
    1 risposta
    1. Product A2661 is tested for the suitability of cell culture applications. Please see the product specification sheet to view the testing done on this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/A2661
      Product A6625 is not tested for the suitability of cell culture applications. Please see the specification sheet to view the testing done on this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/A6625
      Utile?
  3. How should a solution of Acetylcholine chloride be stored?
    1 risposta
    1. The reconstituted solution is stable for 2 weeks when stored at 2-8°C.