1533272
USP
Phenylephrine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-N-[2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylglycine, N-(Carboxymethyl)phenylephrine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenylephrine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3