Documenti
89789
Supelco
Dipropylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
Sinonimo/i:
Dipropylamine acetate salt solution
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.24
Beilstein:
7937734
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
Descrizione
concentrate
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Confezionamento
ampule of 25 mL
Concentrazione
0.5 M in H2O
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Stringa SMILE
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
Prodotti correlati
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)