93645
Dihexylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography, LiChropur™
Sinonimo/i:
Dihexylamine acetate solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Qualità
LiChropur™
Concentrazione
0.45-0.55 M
0.5 M in H2O
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.350-1.354
Densità
0.992-0.996 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
CC(O)=O.CCCCCCNCCCCCC
InChI
1S/C12H27N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;1-2(3)4/h13H,3-12H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
VAMSKEFYAOCCKM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?