Documenti
1.11727
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, gradient grade, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-578-6
NACRES:
NA.03
product name
Etanolo, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Grado
gradient grade
gradient grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Potenza
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
225 nm, ≥60%
240 nm, ≥85%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ci adoperiamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. L′etanolo è un solvente verde preferibile dal punto di vista ambientale e pertanto in linea con i principi relativi all′utilizzo di "Solventi e ausiliari più sicuri” e all′”Uso di materie prime rinnovabili”. Se desiderate maggiori informazioni, cliccate qui.
Con un elevato grado di trasmittanza negli UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un ridotto residuo all'evaporazione, i solventi LiChrosolv sono ideali per separazioni riproducibili. Poiché in HPLC analitica le separazioni sono normalmente condotte su gradiente, offriamo sia solventi di “grado gradiente", sia di "grado isocratico" che consente di ridurre al minimo l′effetto gradiente del solvente.
Applicazioni
L′etanolo è impiegato come solvente:
  • per preparare soluzioni standard, madri e di lavoro, di fenpropatrin e bifentrin
  • quale solvente alternativo e sostenibile per scopi di chimica analitica verde.
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato con un filtro da 0,2 μm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Alternative and sustainable solvents for green analytical chemistry.
Ombeline C, et al.
Current opinion in green and sustainable chemistry., 31, 100510-100510 (2021)
Enantiomeric resolution of pyrethroids by high-performance liquid chromatography with diode-laser polarimetric detection.
Snchez, F Garca et al.
Journal of Chromatography A, 754, 97-102 (1996)
Articoli
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Vedi tutto