T63002
2,2,2-Trifluoroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
70 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
~896 °F
Limite di esplosione
42 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
pH
7
P. eboll.
77-80 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In the synthesis of 2-amino-3-cyano-4H-chromene and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives by catalyst free one-pot condensation of aldehydes, malononitrile and resorcinol or dimedone.
- In the N-formylation of amines with formic acid in the presence of heterogeneous ZIF-8 (zeolitic imidazolate framework) catalyst.
- In the preparation of 2-substituted-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone derivatives by condensation of anthranilamide with alkyl, aryl, or heteroaryl ketones or aldehydes.
- In the mild and selective oxidation of sulfur compounds using H2O2(hydrogen peroxide).
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup