Documenti fondamentali
18127
Supelco
1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-propanolo
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
for LC-MS LiChropur
Sinonimo/i:
HFP, esafluoro-iso-propanolo
Scegli un formato
10 ML
212,00 €
50 ML
704,00 €
212,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
212,00 €
50 ML
704,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.04
Beilstein:
1841007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
212,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Qualità
for LC-MS LiChropur
Impurezze
≤0.02% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.275 (lit.)
P. ebollizione
59 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤2 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Na: ≤10 ppm
Compatibilità
passes test for LC-MS (ESI/APCI pos. < 10 ppb)
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol(HFIP) is a thermally stable, highly polar, UV-transparent solvent that is misciblewith water and many polar organic solvents. It is used as a mobile phaseadditive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method to improveseparation and detection.[1][2]
Applicazioni
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol can be used as a:
  • Buffer additive for LC-ESI-MS to separate acidic and basic compounds.[3]
  • Eluent additive in the UHPLC-MS/MS method to improve the chromatographic separation of basic and zwitterionic compounds.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fluoroalcohols as novel buffer components for basic buffer solutions for liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry: retention mechanisms
Kipper K, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(45), 8175-8180 (2011)
Retention mechanisms of acidic and basic analytes on the Pentafluorophenyl stationary phase using fluorinated eluent additives
Lossmann K, et al.
Journal of Chromatography A, 1666, 462850-462850 (2022)
1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexafluoro-2-propanol
Phillips AJ and Roach JJ
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, 1-9 (2001)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto