Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
105228
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-propanolo
≥99%
Sinonimo/i:
HFP, esafluoro-iso-propanolo
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.04
Beilstein:
1841007
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99%
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.275 (lit.)
P. ebollizione
59 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol is a solution-phase peptide chemistry solvent. This fluorinated polar solvent of high ionizing power facilitates Friedel–Crafts-type reactions, using covalent reagents in the absence of a Lewis acid catalyst. Solvente fluorurato che aumenta l′efficienza della cicloaddizione intramolecolare [4+2] catalizzata da rodio(I) di alchinildieni legati a gruppi eterei e della cicloaddizione [5+2] di alchinilvinilciclopropani. Cluster di 1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-propanolo catalizzano l′epossidazione del ciclo-ottene e dell′1-ottene con perossidodi idrogeno.
Applicazioni
L′1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-propanolo è stato usato per preparare polimeri metacrilati funzionalizzati con esafluoro-alcool per materialilitografici e nanopattern.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kinetic Studies of Olefin Epoxidation with Hydrogen Peroxide in 1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexafluoro-2-propanol Reveal a Crucial Catalytic Role for Solvent Clusters.
Berkessel A and Adrio JA.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 275-280 (2004)
Akio Saito et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6437-6443 (2006-08-12)
In fluorinated alcohols, the cationic Rh(I) species, which is derived from [Rh(COD)Cl]2 and AgSbF6, efficiently catalyzed intramolecular [4+2] cycloaddition reactions of ester-tethered 1,3-diene-8-yne derivatives. The catalytic system was also effective in intramolecular [5+2] cycloaddition reactions of ester-tethered omega-alkynyl vinylcyclopropane compounds.
Rita Sobreiro-Almeida et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109866-109866 (2019-07-28)
Kidney diseases are recognized as a major health problem, which affect 10% of the population. Because currently available therapies have many limitations, some tissue engineering strategies have been emerging as promising approaches in this field. In this work, porcine kidneys
Lewis acid catalyst free electrophilic alkylation of silicon-capped pi donors in 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol.
Maxim O Ratnikov et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(50), 9739-9742 (2008-11-05)
Hexafluoroalcohol-functionalized Methacrylate Monomers for Lithographic/Nanopatterning Materials.
Sanders DP, et al.
Material Matters, 6(1), 1-7 (2011)
Articoli
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.