Documenti
00940
Supelco
Acido formico
for LC-MS LiChropur, 97.5-98.5% (T)
About This Item
Formula condensata:
HCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.03
Beilstein:
1209246
Numero MDL:
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97.5-98.5% (T)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
57 %
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
1.5-2.5% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
P. eboll.
100-101 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤1.0 mg/kg
Co: ≤0.1 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤5.0 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.5 mg/kg
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
A step-by-step workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.