73345
Dibutylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, LiChropur™, suitable for ion pair chromatography
Sinonimo/i:
Dibutylamine acetate Concentrate
Stato
solution
Livello qualitativo
Qualità
LiChropur™
Confezionamento
pkg of 25 ML Volume containing 10 ML of product
Concentrazione
0.5 M in H2O
tecniche
LC/MS: suitable
ion pair chromatography: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.348
Stringa SMILE
CC(O)=O.CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;1-2(3)4/h9H,3-8H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
MQFIKAWTCOXAAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?