11681460001
Roche
INT/BCIP Stock Solution
solution, pkg of 3 mL
Sinonimo/i:
5-bromo-4-chloro-3-indoyl phosphate, BCIP
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
PM
(INT: Mr = 505.7; BCIP toluidine salt: Mr = 433.6)
Confezionamento
pkg of 3 mL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Principio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Bring the stock solution to 15 to 25 °C until all components are dissolved.
Add 75 μl of the stock solution to 10 ml 0.1 M Tris-buffer, pH 9.5, 0.05 M MgCl2, 0.1 M NaCl.
Note: Prepare the staining solution shortly before use.
Preparation of Additional Solutions Required
Blocking solution: Dissolve 0.5 g Blocking Reagent in 100 ml TBS, pH 7.5, by heating to 50 to 60 °C (1 hour). Dissolving the components can be accelerated by sonication or by incubation in a microwave oven.
Information Note: The solution remains turbid.
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?