Vai a
72091
NBT-BCIP® solution
BioReagent
Sinonimo/i:
BCIP®/NBT, NBT-X-phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2.5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
92,90 €
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
308,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
92,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
0.1 M Tris-HCl, pH 7.4: 0.0175 mL/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23.COc4cc(ccc4-[n+]5nc(nn5-c6ccc(cc6)[N+]([O-])=O)-c7ccccc7)-c8ccc(c(OC)c8)-[n+]9nc(nn9-c%10ccc(cc%10)[N+]([O-])=O)-c%11ccccc%11
InChI
1S/C40H30N10O6.C8H6BrClNO4P.C7H9N.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h3-26H,1-2H3;1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3;2*1H/q+2;;;;/p-2
InChI key
GDPIIVBVMSORRQ-UHFFFAOYSA-L
Physical form
solution of 18.8 mg/ml nitro-blue tetrazolium chloride; 9.4 mg/ml 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate toluidine salt in 67% DMSO
Other Notes
Chromogenic phosphatase substrate producing a blue-colored precipitate at the site of enzymatic activity
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B19111168145100194046
description
BioReagent
description
ready to use solution
description
-
description
BioUltra, 0.5 M in H2O
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
solubility
0.1 M Tris-HCl, pH 7.4: 0.0175 mL/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)