Documenti fondamentali
11277073910
Roche
Mix di marcatura dell′RNA con DIG
sufficient for 20 reactions, solution
Sinonimo/i:
Marcatura di acidi nucleici
Scegli un formato
40 μL
245,00 €
245,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 μL
245,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105500
245,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
solution
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 20 reactions
Confezionamento
pkg of 40 μL
Produttore/marchio commerciale
Roche
Impurezze
Ribonuclease, none detected (up to 20 µl using MSII-RNA)
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Efficienza di marcatura: Da 1μg di DNA stampo lineare vengono trascritti circa 10μg di RNA marcato con digossigenina a tutta lunghezza.
Tempo del saggio: 135 minuti
Materiale del campione
DNA plasmidico linearizzato:
il DNA da trascrivere viene clonato nel sito polylinker di un vettore di trascrizione appropriato che contiene, adiacente al polylinker, un promotore per le RNA polimerasi SP6, T7 o T3. Per la sintesi di trascritti "run off” il plasmide viene linearizzato mediante un enzima di restrizione. Vanno utilizzati enzimi di restrizione che generano estremità 5′-overhang, mentre vanno evitate le 3′ overhangs. Il DNA stampo linearizzato deve essere purificato mediante estrazione con fenolo cloroformio e precipitazione in etanolo, per evitare contaminazioni da RNasi. Per la trascrizione ′run around′ viene utilizzato DNA plasmidico circolare.
Prodotti da PCR:
come stampi per la trascrizione possono essere usati anche frammenti di PCR contenenti le sequenze del promotore della RNA polimerasi. Prima della trascrizione si consiglia di purificare il frammento da PCR mediante colonna HighPure.
Le sonde di RNA a singolo filamento a lunghezza definita marcate con DIG sono generate mediante trascrizione in vitro. Il DIG-11-UTP viene incorporato nel trascritto ogni 20-25 nucleotidi mediante le RNA polimerasi SP6, T7 e T3, in condizioni standard. La DIG RNA Labelling Mix è progettata specificamente per l'uso con le RNA polimerasi SP6, T7 e T3, fornite con un buffer di trascrizione ottimizzato.
Comoda miscela di nucleotidi per la marcatura dell'RNA con Digoxigenin-11-UTP.
Contenuto
Soluzione 10x contenente:
ATP, CTP, GTP 10 mM (ciascuno), UTP 6,5 mM, DIG-11-UTP 3,5 mM.
Specificità
Inattivazione termica: fermare la reazione aggiungendo 2 μL di EDTA 0,2 M (pH 8,0).
Applicazioni
Marcatura dell'RNA con digossigenina-11-UTP mediante trascrizione in vitro con RNA polimerasi SP6, T7 e T3. L'RNA marcato con DIG viene utilizzato in varie tecniche di ibridazione:
  • northern blots[1]
  • southern blots
  • dot blots
  • Plaque lift o colony lift
  • Saggi di protezione da RNasi
  • Ibridazione in situ su cromosomi, cellule e sezioni di tessuti[2][3]
Caratteristiche e vantaggi
La DIG RNA Labelling Mix è appositamente progettata per l'uso con le RNA polimerasi SP6, T7 e T3 di Roche, fornite con un buffer di trascrizione ottimizzato.
Qualità
Testata nel kit per la marcatura dell′RNA con DIG e nel kit per il rilevamento degli acidi nucleici con DIG.
Altre note
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Erica M Sommermann et al.
Developmental biology, 347(1), 154-166 (2010-09-03)
The transition from specification of cell identity to the differentiation of cells into an appropriate and enduring state is critical to the development of embryos. Transcriptional profiling in Caenorhabditis elegans has revealed a large number of genes that are expressed
Ya Zhang et al.
Open biology, 10(9), 200172-200172 (2020-09-09)
Somatostatin (SS) and allatostatin-C (ASTC) are structurally and evolutionarily related neuropeptides that act as inhibitory regulators of physiological processes in mammals and insects, respectively. Here, we report the first molecular and functional characterization of SS/ASTC-type signalling in a deuterostome invertebrate-the
Ryan B MacDonald et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 239(8), 2298-2306 (2010-07-27)
The Dlx genes encode a family of transcription factors important for the development of the vertebrate forebrain. These genes have very similar expression domains during the development of the telencephalon in mice and play a role in gamma-aminobutyric acid (GABAergic)
Jiabin Chen et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 20(3), 650-660 (2009-07-03)
Experience-dependent plasticity of the adult visual cortex underlies perceptual learning and recovery of function following central nervous system lesions. To reveal the signal transduction cascades involved in adult cortical plasticity, we utilized a model of remapping of cortical topography following
Marco Nousch et al.
Journal of cell science, 126(Pt 18), 4274-4285 (2013-07-12)
Post-transcriptional regulatory mechanisms are widely used to control gene expression programs of tissue development and physiology. Controlled 3' poly(A) tail-length changes of mRNAs provide a mechanistic basis of such regulation, affecting mRNA stability and translational competence. Deadenylases are a conserved
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Protocolli
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).