Vai a
B6149
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5-BCIP disodium salt, BCIP®, X-phosphate disodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
46,50 €
39,52 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,60 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
450,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
660,00 €
561,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.710,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H4BrClNO4P · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.43
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
39,52 €
Prezzo di listino46,50 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.2Na/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;;/h1-3,11H,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
InChI key
OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
General description
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
Application
For the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate (BCIP) and Nitro Blue Tetrazolium (NBT) are available. The BCIP/NBT substrate system is versatile and functions in a variety of applications, including Northern Southern, and Western blotting, in situ hybridization, and immunohistochemistry.
BCIP is provided in two salt forms: the disodium salt which is soluble in water and the p-toluidine form which is soluble in dimethylformamide. These salt forms may be used to prepare a stock solution that in combination with NBT and a reaction buffer, form a substrate solution for alkaline phosphatase. This substrate system, when incubated with alkaline phosphatase, produces an insoluble NBT diformazan product that is easily observable with its purple color. For added convenience, a mixture of BCIP and NBT is provided in an easily dissolvable tablet form or as a ready-to-use liquid.
For the colorimetric detection of alkaline phosphatase-labeled molecules.
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt has been used to detect protein-antibody complexes. It has also been used for tissue staining in alkaline phosphatase histochemistry.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
16670B6777I5505
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥94% (HPLC)
solubility
H2O: 20 mg/mL, DMF: insoluble
solubility
-
solubility
DMF: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)