11585029001
Roche
Blu nitrotetrazolo cloruro
crystals, pkg of 5 g
Sinonimo/i:
2,2′-bis(4-nitrofenil)-5,5′-difenil-3,3′-(3,3′-dimetossi-4,4′-difenilene)ditetrazolo cloruro, 3,3′-(3,3′-dimetossi-4,4′-bifenilene)bis[2-(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazolo cloruro], p-blu nitrotetrazolo, p-blu nitrotetrazolo cloruro, NBT, Nitro BT
Scegli un formato
813,00 €
Scegli un formato
About This Item
813,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione
4-Nitro blue tetrazolium chloride, crystals
Livello qualitativo
Stato
crystals
Confezionamento
pkg of 5 g
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- Colony and plaque hybridization
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization[4]
- Northern blot
- Southern blot
- Western blot
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
and the final product formazan has its maximum absorption at 605 nm [in nitrobenzole].
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), for instance, FastGreen FCF or Nuclear Fast Red.