Vai a
I7375
Iodonitrotetrazolium violet-formazan
crystalline
Sinonimo/i:
1-(4-Iodophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-3-phenylformazan, INT-Formazan, Iodonitrotetrazolium formazan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
220,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14IN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.25
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-950-6
Beilstein/REAXYS Number:
1829738
MDL number:
220,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
crystalline
Quality Segment
color
brown
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C(N=Nc2ccc(I)cc2)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H14IN5O2/c20-15-6-8-16(9-7-15)21-23-19(14-4-2-1-3-5-14)24-22-17-10-12-18(13-11-17)25(26)27/h1-13,22H/b23-21?,24-19-
InChI key
FVFWUNAWQMROIF-CDNKMLFNSA-N
Application
  • Starvation-survival processes of a marine Vibrio.: This research explores the use of Iodonitrotetrazolium Violet-Formazan for studying the starvation-survival mechanisms in marine Vibrio, highlighting its application as a metabolic activity indicator under nutrient-deprived conditions, which is crucial for understanding bacterial survival strategies in natural aquatic environments (Amy et al., 1983).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
88417M200358030
MTT Formazan MTT reduction end product
Sigma-Aldrich
88417
MTT Formazan
MTT Formazan powder
Sigma-Aldrich
M2003
MTT Formazan
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, dark violet
solubility
acetone: 1 mg/mL
solubility
methanol: water (1:1): 50 mg/mL, very faintly turbid, very deep yellow (hot)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
brown
color
-
color
purple
color
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)