Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 152,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105333
152,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
liquid
Quality Segment
General description
Substrate for visualizing alkaline phosphatase conjugates in Western blotting.
Application
BCIP/NBT solution, premixed has been used:
- as a substrate to develop dot-blots
- as a substrate to reveal alkaline phosphatase in the immunohistochemical analysis
- to detect specific immune complexes in western blot analysis
Other Notes
0.48 mM NBT, 0.56 mM BCIP, 10 mM Tris and 59.3 mM MgCl2, pH approx. 9.2
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description BioReagent | description - | description alkaline phosphatase substrate |
| form liquid | form liquid | form solution | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?