11383221001
Roche
BCIP
solution, >95% (HPLC), pkg of 3 mL (150 mg)
Sinonimo/i:
4-toluidine salt
Scegli un formato
146,00 €
Scegli un formato
About This Item
146,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione
4-toluidine salt
Livello qualitativo
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 3 mL (150 mg)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Principio
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 Dermal - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?