It is recommended to fix and permeabilize the cells before staining with the BioTracker membrane dye and prior to performing immunofluorescent staining. To prevent dye redistribution, avoid using detergents after the staining step.
SCT107
Colorante arancione per membrana citoplasmatica BioTracker™ 555
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Sinonimo/i:
Lipophilic carbocyanine dye, Live cell imaging probe, Live cell membrane dye
Scegli un formato
300,00 €
Scegli un formato
About This Item
300,00 €
Prodotti consigliati
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
A differenza dei coloranti PKH, i coloranti per membrane cellulari BioTracker non necessitano del complicato protocollo di marcatura ipoosmotica. Sono soluzioni pronte all′uso per la veicolazione del colorante che possono essere aggiunte direttamente ai normali terreni di coltura per la marcatura di cellule sia aderenti che in sospensione.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 549 nm
Emissione: 565nm
Applicazioni
Imaging di cellule
Colorante per cellule vive
Qualità
Assorbanza: 549 nm
Emissione: 565nm
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
-
If using this dye on paraformaldehyde-fixed cells alongside antibody-based immunofluorescent staining, when should membrane labeling be performed?
1 risposta-
Utile?
-
-
In order to stain fixed cells, do we have to use PBS or other buffer at room temperature instead of culture medium at 37oC like Biotracker 400 Blue Cytoplasmic Membrane dye?
1 risposta-
BioTracker 555 Orange Cytoplasmic Membrane Dye (Cat. no. SCT107) is a lipophilic carbocyanine dye. Lipophilic carbocyanine dyes like this product have also been used to stain cells or tissues after formaldehyde fixation.
For a detailed protocol of the assay, please see the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/876/849/sct107ds.pdfUtile?