The information provided by the supplier for SCT117 indicates that the product is at a 200x concentration. To perform staining of fixed and permeabilized cells for cell number normalization, it is recommended to conduct a standard curve of cell density and test RedDot™1 at 1X and 2X final concentration in order to determine the optimal staining concentration for achieving a linear fluorescence signal for your specific cell type.
SCT117
Colorante nucleare BioTracker NIR694 (Acqua)
Live cell imaging far red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe
Scegli un formato
357,00 €
Spedizione prevista il10 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
357,00 €
Spedizione prevista il10 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il colorante nucleare BioTracker NIR694 (Acqua) colora di rosso lontano i nuclei delle cellule vive. Il colorante è eccitabile a lunghezze d′onda da 488 a 647 nm ed emette fluorescenza di colore rosso lontano con emissione massima a 694 nm. Il colorante colora specificamente i nuclei delle cellule vive. La colorazione non necessita di una fase di lavaggio e il colorante è più fotostabile dei tradizionali coloranti nucleari fluorescenti blu DAPI e Hoechst. Inoltre, dato che il colorante nucleare BioTracker NIR694 (Acqua) non richiede fissazione, può essere usato in citometria a flusso per l′analisi della distribuzione delle cellule vive nel ciclo cellulare. Per le cellule fissate, si consiglia l′uso del colorante nucleare BioTracker NIR694 (DMSO).
Proprietà dello spettro
Assorbanza: 662 nm
Emissione: 694nm
Applicazioni
Imaging di cellule
Colorante per cellule vive
Qualità
Assorbanza: 662 nm
Emissione: 694nm
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
-
The data sheet indicates to dilute BioTracker™ NIR694 Nuclear Dye in cell culture medium or PBS to a final concentration of 1X. However, it does not specify the starting concentration, leaving uncertainty about the appropriate dilution ratio. Can you provide guidance on the starting concentration and the amount needed for dilution?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the stock concentration of this product? We purchased it recently, but it doesn’t say on the website or the product documentation.
1 risposta-
SCT117 is provided at a 200X concentration.