Documenti fondamentali
17783
Sigma-Aldrich
Calceina-AM
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Estere acetossimetil di calceina, Calceina O,O′-diacetato tetrakis(acetossimetil) estere
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H46N2O23
Numero CAS:
Peso molecolare:
994.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Fluorescenza
λex 496 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I liposomi contengono una molecola fluorescente chiamata calceina che può esibire auto-estinzione. È un colorante fluorescente con lunghezze d′onda di eccitazione ed emissione di 495 e 515 nm rispettivamente. Si autoestingue a concentrazioni oltre 70 mM ed è comunemente impiegata come indicatore di perdite da vescicole lipidiche. La velocità di perdita è calcolata sulla base dell′incremento di fluorescenza quando la calceina intrappolata fuoriesce dal distretto liposomatico. È impiegata come indicatore complessometrico per la titolazione di ioni calcio con EDTA e per la determinazione fluorimetrica del calcio.
Applicazioni
La Calceina-AM è stata usata nella citometria a flusso.
Derivato della calceina permeabile alle cellule, diventa fluorescente per idrolisi. Usato come substrato neutro per la proteina MRP resistente a più farmaci impiegata nella ricerca dei tumori.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y S Tsao et al.
Biochemistry, 24(5), 1092-1098 (1985-02-26)
Sendai virus induced liposome leakage has been studied by using liposomes containing a self-quenching fluorescent dye, calcein. The liposomes used in this study were prepared by a freeze and thaw method and were composed of phosphatidylcholine, phosphatidylserine, and phosphatidylethanolamine (1:2.60:1.48
T M Allen et al.
Biochimica et biophysica acta, 597(2), 418-426 (1980-04-10)
Efflux of contents from small unilamellar vesicles of various compositions, conaining a highly quenched fluorescent compound (calcein, 175 mM) was determined as a function of temperature in the presence and absence of human serum. Efflux of calcein from the liposomes
Xiao-Cong Huang et al.
Biochemical pharmacology, 85(9), 1257-1268 (2013-02-19)
High intrinsic or acquired expression of membrane spanning, adenosine triphosphate binding cassette (ABC) transporter proteins, such as P-glycoprotein (P-gp), in cancers represents a major impediment to chemotherapy, with accelerated drug efflux leading to multi-drug resistance (MDR). Although ABC transporter inhibitors
Bao-Ling Du et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(4), 1533-1545 (2014-07-22)
Biological materials combined with genetically-modified neural stem cells (NSCs) are candidate therapy targeting spinal cord injury (SCI). Based on our previous studies, here we performed gelatin sponge (GS) scaffold seeded with neurotrophin-3 (NT-3) and its receptor TrkC gene modifying NSCs
Johan van der Stok et al.
Tissue engineering. Part A, 21(9-10), 1495-1506 (2015-01-30)
A promising bone graft substitute is porous titanium. Porous titanium, produced by selective laser melting (SLM), can be made as a completely open porous and load-bearing scaffold that facilitates bone regeneration through osteoconduction. In this study, the bone regenerative capacity
Articoli
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Saggi basati su cellule per valutare la proliferazione cellulare (BrdU, MTT, WST1), la vitalità cellulare e la citotossicità nel campo della ricerca oncologica, neuroscientifica e delle cellule staminali.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Contenuto correlato
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.