Documenti fondamentali
MINI26
Sigma-Aldrich
Mini kit PKH26 legante fluorescente rosso cellulare per marcatura generale di membrane cellulari
Distributed for Phanos Technologies
Sinonimo/i:
Red PKH membrane label kit
Scegli un formato
1 KIT
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.32
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Distributed for Phanos Technologies
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
flow cytometry: suitable
Fluorescenza
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
applicazioni
cell analysis
detection
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Questo kit fornisce abbastanza colorante per un massimo di 25 campioni di 20 milioni di cellule ciascuno e abbastanza diluente per 5 campioni con 20 milioni di cellule ciascuno usando un volume finale per la colorazione di 2 mL contenente una concentrazione finale di 2 x 10-6 M di colorante PKH26. Gli utenti devono determinare le concentrazioni ottimali di coloranti e di cellule considerando i tipi delle loro cellule e gli scopi sperimentali.
Applicazioni
Il mini kit di colorante cellulare fluorescente rosso PKH26 è stato usato per:
  • marcare cellule microgliali[1], natural killer[2] e pre-adipociti[3]
  • tracciare le cellule staminali derivate da tessuto adiposo vitali dopo trapianto[4]
  • studi in vitro sulla proliferazione di cellule staminali da midollo osseo[5]
  • scopi generali della marcatura di membrane cellulari, tra cui la marcatura di cellule in vitro e il tracciamento cellulare in vivo a lungo termine.
Linkage
Per ulteriori dettagli tecnici sui coloranti a linker fluorescenti PKH e CellVue® inclusa una estesa bibliografia, visitare qui.
Note legali
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Diluent C 10 mL
  • PKH26 Cell Linker in ethanol .1 mL
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Transplanted bone marrow stem cells relocate to infarct penumbra and co-express endogenous proliferative and immature neuronal markers in a mouse model of ischemic cerebral stroke
Zhang XM, et al.
BMC Neuroscience, 11(1), 138-138 (2010)
Maria Giovanna Gandolfi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-04)
Exosomes derived from mesenchymal stem cells are extracellular vesicles released to facilitate cell communication and function. Recently, polylactic acid (PLA), calcium silicates (CaSi), and dicalcium phosphate dihydrate (DCPD) have been used to produce bioresorbable functional mineral-doped porous scaffolds-through thermally induced
Adipose tissue regeneration in vivo using micronized acellular allogenic dermis as an injectable scaffold
Lee HY, et al.
Aesthetic Plastic Surgery, 38(5), 1001-1010 (2014)
Human leukocyte antigen-G1 inhibits natural killer cytotoxicity through blocking the activating signal transduction pathway and formation of activating immunologic synapse
Yu Y, et al.
Human immunology, 69(1), 16-23 (2008)
Imaging of peripheral benzodiazepine receptor expression as biomarkers of detrimental versus beneficial glial responses in mouse models of Alzheimer's and other CNS pathologies
Ji B, et al.
The Journal of Neuroscience, 28(47), 12255-12267 (2008)
Articoli
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
Domande
  1. Is it possible to lable cells with PKH26 at 4oC?
    1 risposta
    1. The membrane dyes will remain stable during the monoclonal staining at 4 deg C; however, capping of the monoclonal antibodies is highly probable if the general cell membrane labeling is carried out at ambient temperature subsequent to antibody labeling. As additional information may be required to address the question completely, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the information needed so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further.
      For more information, please refer to the product data-sheet below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/271/475/mini26bul.pdf.