Documenti fondamentali
SCT108
Sigma-Aldrich
Colorante rosso per membrana citoplasmatica BioTracker 655
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe, Live cell membrane imaging probe
Scegli un formato
1 ML
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
315,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I coloranti lipofili a base di carbocianina sono ampiamente utilizzati per marcare i neuroni nei tessuti mediante marcatura retrograda e per marcare le membrane in un'ampia gamma di tipi cellulari. Debolmente fluorescenti in fase acquosa, diventano molto fluorescenti se si trovano all′interno di doppi strati lipidici. La colorazione è molto stabile, con bassa tossicità e pochissimo trasferimento di colorante tra cellule, il che li rende adatti per la marcatura a lungo termine delle cellule e per studi di tracciamento. Quando vengono colorate delle cellule vive, questi coloranti marcano le sia le membrane plasmatiche che i compartimenti della via endocitica. Le cellule possono essere fissate prima o dopo la colorazione, anche se la permeabilizzazione può influire sul pattern di colorazione.
A differenza dei coloranti PKH, i coloranti per membrane cellulari BioTracker non necessitano del complicato protocollo di marcatura ipoosmotica. Sono soluzioni pronte all′uso per la veicolazione del colorante che possono essere aggiunte direttamente ai normali terreni di coltura per la marcatura di cellule sia aderenti che in sospensione.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 644 nm
Emissione: 665 nm
Applicazioni
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Colorante di membrana lipofilo a base di carbocianina per imaging di cellule vive, adatto per marcatura fluorescente a lungo termine e studi di tracciamento cellulare.
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Qualità
Proprietà spettrali
Assorbanza: 644 nm
Emissione: 665 nm
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante per membrane cellulari rosse BioTracker 655 a 2- 8 ºC. Tenere al riparo dalla luce.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can this product be used to bind to cell membrane of human smooth muscle cells?
    1 risposta
    1. This product is a lipophilic carbocyanine membrane dye, it is not species-specific. This compound is not tested specifically with human smooth muscle, however, there is no reason to suspect that this material would not be suitable.
      Please see the links below to review additional publications that may be helpful:
      Histochemistry 1992 May;97(4):329-33. doi: 10.1007/BF00270034. PMID: 1618647 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1618647/
      ACS Omega 2020, 5, 20, 11829–11835 https://doi.org/10.1021/acsomega.0c01416 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c01416
      Please see the link below to review additional product information on the BioTracker Live Cell Stains and Dyes:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/imaging-analysis-and-live-cell-imaging/organelle-dyes-and-stains