Documenti fondamentali
PKH26GL
Sigma-Aldrich
Kit linker cellulare PKH26 fluorescente rosso per la marcatura generale della membrana cellulare
Distributed for Phanos Technologies
Sinonimo/i:
Red PKH membrane dye
Scegli un formato
1 KIT
1.670,00 €
1.670,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
1.670,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.32
1.670,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 kit
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Distributed for Phanos Technologies
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Fluorescenza
λex 551 nm; λem 567 nm (PKH26 dye)
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
PKH26 è un colorante fluorescente rosso. Questo colorante delle membrane lipofile è ampiamente usato per determinare la proliferazione cellulare con la citometria a flusso in tipi cellulari diversi.[1]
Applicazioni
Il kit PKH26 Red Fluorescent Cell Linker si usa per la marcatura aspecifica delle membrane cellulari. È stato caratterizzato in numerosi sistemi di modelli ed è risultato utile nella marcatura delle cellule in vitro, negli studi di proliferazione in vitro e nel tracciamento a lungo termine delle cellule in vivo.[2][3] L′emivita per l′eluizione di PKH26 da eritrociti di coniglio marcati supera i 100 giorni. Questa accentuata stabilità ne favorisce l′uso negli studi in vivo a lungo termine.
Il kit serve alla marcatura generale delle membrane cellulari. È stato caratterizzato in numerosi sistemi di modelli ed è risultato utile nella marcatura delle cellule in vitro, negli studi di proliferazione in vitro e nel tracciamento delle cellule in vivo, a lungo termine. L′emivita per l′eluizione di PKH26 da eritrociti di coniglio marcati supera i 100 giorni. Questa accentuata stabilità ne favorisce l′uso negli studi in vivo a lungo termine.
Linkage
Per ulteriori dettagli tecnici sui coloranti linker cellulari fluorescenti PKH e CellVue®, inclusa un′ampia bibliografia, fare clic qui.
Note legali
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Diluent C 6 x 10
  • PKH26 Cell Linker in ethanol .5 mL
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
EphA3 as a target for antibody immunotherapy in acute lymphoblastic leukemia
Charmsaz S, et al.
Leukemia, 31(8), 1779-1779 (2017)
Pablo Reclusa et al.
Scientific reports, 10(1), 6494-6494 (2020-04-18)
In the last decade, extracellular vesicles (EVs) have become a hot topic. The findings on EVs content and effects have made them a major field of interest in cancer research. EVs, are able to be internalized through integrins expressed in
Rafi Chapanian et al.
Biomaterials, 33(10), 3047-3057 (2012-01-21)
The in vivo circulation of hyperbranched polyglycerol (HPG) grafted red blood cells (RBCs) was investigated in mice. The number of HPG molecules grafted per RBC was measured using tritium labeled HPGs ((3)H-HPG) of different molecular weights; the values ranged from
Tracking antigen-driven responses by flow cytometry: Monitoring proliferation by dye dilution
Paul KW, et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 73(11), 1019-1034 (2008)
Ofra Ben Menachem-Zidon et al.
PloS one, 14(6), e0218081-e0218081 (2019-06-14)
The beneficial effect of mesenchymal stem cells (MSCs) on wound healing is mostly attributed to a trophic effect that promotes angiogenesis. Whether MSCs can contribute to the formation of new blood vessels by direct differentiation is still controversial. Pelvic floor
Articoli
PKH dyes are easy to use and achieve stable, uniform, and reproducible fluorescent labeling of live cells. PKH dyes are non-toxic membrane stains which produce high signal to noise ratio.
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.
Domande
1–10 di 10 domande  
  1. If we want to use the PKH to label the membrane of fibroblast, and then co-culture them with tumor cells in order to interact, ¿ Will PKH transfer from fibroblast to tumor cells?
    1 risposta
    1. PKH dyes are routinely used in co-culture situations. Because staining is nearly instantaneous, rapid and homogeneous dispersion of cells in dye solution is essential. There should be no excess or unincorporated dye in the medium prior to mixing or co-culturing the cell lines. Free dye will be taken up by all cells. See the links below to the product protocol as well as two additional co-culture studies using PKH dyes:
      Protocol
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/271/475/mini26bul.pdf
      Co-culture in scaffolds
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5155425/
      Co-culture, mixed monolayer, and on Transwell
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5168417/
      Utile?
  2. When using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, how long will the cells remain stained after treatment?
    1 risposta
    1. Labeled cells that have been washed can be visualized in culture up to 100 days after staining (for non-dividing cells). The dye itself is stable and will divide equally when the cells divide. After staining with PKH dyes, you can observe as many as 8 divisions depending on how brightly the cells were stained initially and the amount of surface area on the cells. Most commonly, 4-6 divisions can be visualized.
      Utile?
  3. Product PKH26GL, PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, is a red dye.  Do you offer a kit that stains the cells green?
    1 risposta
    1. We offer Product numbers:PKH2GL Both of these kits stain the cells with a dye that emits in the green fluorescent range.
      Utile?
  4. Are cells lost during the PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling staining process?
    1 risposta
    1. Over-labeling of the cells will result in loss of membrane integrity and reduced cell recovery.  Methods for improving cell viability can be found on the troubleshooting guide.
      Utile?
  5. Does the dye leak from the cells after labeling when using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling?
    1 risposta
    1. In general, slow loss of fluorescence has been observed with PKH1 and PKH2 in in vivo studies and it is likely that PKH67 may also slowly lose fluorescence. Leakage (or loss of staining intensity) may also occur due to cell-to-cell transfer of the dye. The most common cause of cell-to-cell dye transfer is inadequate washing of the cells. Wash cells 3-5 times after labeling and transfer samples to new tubes between washes.
      Utile?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  7. How many cells can be stained with PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, Products PKH26GL and MINI26?
    1 risposta
    1. For Product PKH26GL, when using the concentrations indicated in the product bulletin, you can stain 30 samples (1x107 cells/sample).The kit provides 500 ul of PKH26 dye solution.  You use 4 ul per sample.  There is enough dye in the kit to stain 125 samples.The kit provides 60 mls of Diluent C.  You use 2 mls per sample (1 ml for dilution of the dye, 1 ml for dilution of the cells).  There is enough diluent for 30 samples.You can purchase additional diluent as Product CGLDILIf you need less dye, you can purchase Product MINI26 which contains 100 ul of dye and 10 mls of Diluent C.  This kit contains enough dye to stain 25 samples and enough diluent to stain 5 samples.
      Utile?
  8. What is the difference between PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for Phagocytic Cell Labeling Products PKH26GL and PKH26PCL?
    1 risposta
    1. The general labeling kit (Product No. PKH26GL) will label the membrane of the cells.  For phagocytic cells, Product No. PKH26PCL is used.  This kit utilizes dye aggregates for specific labeling of phagocytic cells in the presence of other cell types.
      Utile?
  9. What method of fixation can be used for tissue/cells with the PKH Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling dyes?
    1 risposta
    1. A protocol for visualization of tissue sections can be found in the technical bulletin.  For visualization of stained cells by immunofluorescence or flow cytometry, the cells can be fixed in 2% paraformaldehyde for 15 minutes. The use of other organic solvents will extract the dye from the cells.  If internal labeling is desired, the cells can be permeabilized with saponin (50-75 μg/mL). Here is the link to the Troubleshooting Guide.
      Utile?
  10. Will Product PKH26GL, PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for Phagocytic Cell Labeling Products, stain dead cells?
    1 risposta
    1. As long as the cell has an intact membrane, the PKH26 dye can label the cell.