SCT109
Colorante per membrana plasmatica BioTracker 400 blue
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe, Live cell membrane dye
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Categorie correlate
Descrizione generale
I coloranti lipofili a base di carbocianina sono ampiamente utilizzati per marcare i neuroni nei tessuti mediante marcatura retrograda e per marcare le membrane in un'ampia gamma di tipi cellulari. Debolmente fluorescenti in fase acquosa, diventano molto fluorescenti se si trovano all′interno di doppi strati lipidici. La colorazione è molto stabile, con bassa tossicità e pochissimo trasferimento di colorante tra cellule, il che li rende adatti per la marcatura a lungo termine delle cellule e per studi di tracciamento. Quando vengono colorate delle cellule vive, i coloranti marcano le membrane plasmatiche e vengono inoltre assorbiti a livello dei compartimenti della via endocitica. Le cellule possono essere fissate prima o dopo la colorazione, sebbene la permeabilizzazione influisca sul pattern di colorazione.
A differenza dei coloranti PKH, i coloranti per membrana plasmatica BioTracke non necessitano un complicato protocollo di marcatura ipoosmotica. Sono soluzioni pronte all′uso per la veicolazione del colorante che possono essere aggiunte direttamente ai normali terreni di coltura per la marcatura di cellule sia aderenti che in sospensione.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 366nm
Emissione: 441nm
A differenza dei coloranti PKH, i coloranti per membrana plasmatica BioTracke non necessitano un complicato protocollo di marcatura ipoosmotica. Sono soluzioni pronte all′uso per la veicolazione del colorante che possono essere aggiunte direttamente ai normali terreni di coltura per la marcatura di cellule sia aderenti che in sospensione.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 366nm
Emissione: 441nm
Applicazioni
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Imaging di cellule
Colorante di membrana lipofilo a base di carbocianina per imaging di cellule vive, adatto per marcatura fluorescente a lungo termine e studi di tracciamento cellulare.
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Colorante per cellule vive
Componenti
1. 1 provetta da 250µL Soluzione di marcatura (CS224586)
2. 1 provetta da 250µL Tampone di caricamento (CS224587)
2. 1 provetta da 250µL Tampone di caricamento (CS224587)
Qualità
Proprietà spettrali
Assorbanza: 366nm
Emissione: 441nm
Assorbanza: 366nm
Emissione: 441nm
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante per membrana plasmatica BioTracker 400 blue a temperatura ambiente. Tenere al riparo dalla luce.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.