Vai a
SCT136
Colorante per mitocondri verde BioTracker 488
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe, Live cell mitochondrial probe, Mitochondrial membrane viability dye
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 x 50 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
328,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
328,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
I mitocondri sono organelli presenti in gran numero nella maggior parte delle cellule, in cui avvengono i processi biochimici di respirazione e produzione di energia. Nelle cellule metabolicamente attive, i mitocondri generano un potenziale di membrana mantenendo un gradiente protonico attraverso le membrane interna ed esterna. La perdita del potenziale di membrana nei mitocondri è un segno distintivo di apoptosi e di cattiva salute delle cellule.
I coloranti BioTracker Mitochondria sono coloranti fluorogenici per la colorazione dei mitocondri in cellule vive. Capaci di attraversare le membrane, emettono una forte fluorescenza quando si accumulano nella membrana mitocondriale. La colorazione dipende dalla massa mitocondriale e non dal potenziale di membrana mitocondriale. Il segnale si perde quando l'integrità della membrana mitocondriale viene meno durante la morte cellulare.
Il colorante BioTracker 488 verde per mitocondri può essere riveltao utilizzando il canale verde FITC/GFP. Inoltre, la colorazione verde non dipende dal potenziale di membrana e può essere utilizzata per colorare sia cellule vive sia cellule fissate.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 490 nm
Emissione: 523 nm
Application
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Colorante mitocondriale per l'imaging di cellule vive che colora la membrana dei mitocondri; utilizzato per rilevare la vitalità cellulare, l'attività metabolica e la salute generale delle cellule.
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Physical form
Liofilizzato
Preparation Note
Conservare il colorante verde BioTracker 488 Mitochondria a -20 ºC. Tenere al riparo dalla luce.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Analysis Note
Proprietà spettrali
Assorbanza: 490 nm
Emissione: 523 nm
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCT135SCT137SCT120
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c