SCT144
Colorante verde BioTracker 488 per droplet lipidici
Live cell imaging dye that rapidly stains lipid droplets with no wash steps and minimal background staining of other cellular membranes or organelles.
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe, Live cell lipid imaging probe
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Prodotti consigliati
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I lipidi sono fondamentali mattoni costitutivi delle cellule e svolgono importanti ruoli cellulari. Sono componenti chiave della membrana plasmatica e di altri compartimenti cellulari tra cui membrana nucleare, reticolo endoplasmatico, apparato del Golgi e vescicole del traffico cellulare come gli endosomi e i lisosomi. I droplet lipidici intracellulari sono organelli citoplasmatici coinvolti nell'accumulo e nella regolazione dei trigliceridi e degli esteri del colesterolo. I lipidi sono stati implicati in diverse malattie, tra cui malattie cardiache, vascolari e neurologiche.
I coloranti per lipidi BioTracker tingono rapidamente i droplet lipidici nelle cellule vive o fissate senza richiedere una fase di lavaggio e con un basso background di colorazione delle membrane cellulari o di altri organelli. Le cellule possono essere fissate e permeabilizzate anche dopo la colorazione.
Il colorante verde per lipidi BioTracker 488 ha un eccitazione intorno ai 430 nm, può inoltre essere eccitato a 405 nm o 488 nm. Nelle cellule, tinge i droplet lipidici con una fluorescenza verde brillante utilizzando il canale di rivelazione FITC.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 427 nm
Emissione: 585nm
I coloranti per lipidi BioTracker tingono rapidamente i droplet lipidici nelle cellule vive o fissate senza richiedere una fase di lavaggio e con un basso background di colorazione delle membrane cellulari o di altri organelli. Le cellule possono essere fissate e permeabilizzate anche dopo la colorazione.
Il colorante verde per lipidi BioTracker 488 ha un eccitazione intorno ai 430 nm, può inoltre essere eccitato a 405 nm o 488 nm. Nelle cellule, tinge i droplet lipidici con una fluorescenza verde brillante utilizzando il canale di rivelazione FITC.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 427 nm
Emissione: 585nm
Applicazioni
Categoria di ricerca
Imaging di cellule
Imaging di cellule
Colorante per l'imaging di cellule vive che colora rapidamente i droplet lipidici senza passaggi di lavaggio e con bassa colorazione di background di altre membrane cellulari o organelli.
Imaging in fluorescenza di cellule vive
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Colorante per cellule vive
Qualità
Proprietà spettrali
Assorbanza: 427 nm
Emissione: 585nm
Assorbanza: 427 nm
Emissione: 585nm
Stato fisico
Liquido, fornito come soluzione 1000X in DMSO
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante per lipidi verde BioTracker 488 a 2- 8 ºC. Tenere al riparo dalla luce.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)