Documenti fondamentali
1.06482
SAFC
Sodium hydroxide
pellets, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, JP, NF, E 524
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodio idrossido, ‘Soda caustica’
Scegli un formato
1 KG
Chiedi
5 KG
Chiedi
12 KG
Chiedi
25 KG
Chiedi
50 KG
Chiedi
99.9 KG
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
Chiedi
5 KG
Chiedi
12 KG
Chiedi
25 KG
Chiedi
50 KG
Chiedi
99.9 KG
Chiedi
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero E:
E524
Numero indice EU:
215-185-5
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Nome del prodotto
Idrossido di sodio in perle, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, ChP, NF, JP, E 524
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
Stato
solid
Qualità
E 524
tecniche
HPLC: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Solubilità
1090 g/L
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Offriamo un′ampia gamma di materie prime, solventi e reagenti essenziali di elevata qualità, accompagnati dalla documentazione e dalla competenza necessarie per soddisfare anche i requisiti normativi più severi Oltre al nostro ampio portafoglio prodotti, mettiamo a vostra disposizione servizi di produzione customizzata per soddisfare ogni vostra specifica esigenza. Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Le pastiglie di idrossido di sodio vengono utilizzate in applicazioni di lavaggio in situ (CIP), oltre che per la regolazione del pH. Le pastiglie di idrossido di sodio Emprove® Essential sono prodotte in conformità con le linee guida GMP e sono indicate per l′impiego nei processi farmaceutici e biofarmaceutici.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5