Documenti fondamentali
1.00056
SAFC
Acido acetico
(glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido acetico, Acido acetico glaciale
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero E:
E260
Numero indice EU:
200-580-7
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Tensione di vapore
15.4 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≥99.8-100.5% (alkalimetric)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
485 °C
Concentrazione
100%
tecniche
API processing | polymorph screening: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
1.17 cSt(20 °C)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 39 °C
Solubilità
soluble 602.9 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00010%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00010%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Acetic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and production processes, including e.g. plasma fractionation.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido acetico for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43808
Acido acetico