Documenti
1.16224
SAFC
Sodio cloruro
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-598-3
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 865 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
1461 °C/1013 hPa
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
358 g/L
Densità
2.17 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il cloruro di sodio è un sale minerale utilizzato in un′ampia gamma di formulazioni farmaceutiche.
®
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Sodio cloruro ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S9888
Sodio cloruro
Saccarosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Saccarosio
Sodio cloruro NIST® SRM® 975a
NIST975A
Sodio cloruro
Sodio cloruro OmniPur® Grade, >=99.5%
Millipore
7710-OP
Sodio cloruro
Sodio cloruro 99.99 Suprapur®
Supelco
1.06406
Sodio cloruro
Sodio cloruro tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
71383
Sodio cloruro
Sodio idrossido pellets, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.37020
Sodio idrossido
Acido citrico powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00243
Acido citrico
Contenuto correlato
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.