Documenti
1.05554
Supelco
Lastre per TLC, gel di silice 60 F₂₅₄ su supporto in alluminio
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Sinonimo/i:
Lastre di alluminio per cromatografia su strato sottile
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 sheets
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. foglio
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
25 fogli di alluminio da 20 x 20 cm
Le nostre classiche lastre per TLC in silice si basano su una combinazione del nostro gel di silice 60, di comprovata affidabilità, con un esclusivo legante polimerico la cui aggiunta si traduce in una superficie molto aderente e dura, resistente alla rottura e che non porta alla formazione di bolle, sulla quale si può persino scrivere con una matita senza danneggiarla.
Applicazioni
Lastre per TLC in alluminio, rivestite in gel di silice con indicatore di fluorescenza F254 Queste lastre da 20x20 cm distribuite in confezioni di 25 sono indicate per analisi cromatografiche su strato sottile.
Linkage
Sostituisce: 5554-7; 5554
Risultati analitici
Area superficiale specifica (secondo BET; misurata su 5 punti): 480 - 540 m²/g
Volume dei pori (isoterma dell′azoto₂): 0,74 - 0,84 mL/g
d 50 (diffrazione laser, distribuzione dimensionale): 9,7 - 11,7 µm
Spessore dello strato: 175 - 225 µm
Deviazione di spessore dello strato per lastra: ≤ 30 µm
A) Test con coloranti
Bleu VIF Organol: 11 - 25
Ceres black: 34 - 48
Ceres violet BRN: 52 - 67
Numero di separazione: ≥ 10,5
B) Test con steroidi
Idrocortisone: 25 - 37
Reichstein S: 37 - 49
Metiltestosterone: 42 - 54
Valore tipico determinato su una lastrina condizionata
Eluente A) Toluene (umidità rel. 45%)
Eluente B) Etilacetato/toluene (95/5 v/v; umidità rel. 20%)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.