Documenti
1.00314
SAFC
Acido cloridrico
37%, Emprove® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, fuming
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido cloridrico, Soluzione di acido cloridrico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
product name
Acido cloridrico, fuming, 37%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
190 hPa ( 20 °C)
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
36.5-38.0% (alkalimetric)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
37%
tecniche
API processing | salt formation: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
1.19 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Hydrochloric acid can be used as acidifying agent in a variety of pharmaceutical formulations and processes.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acido cloridrico Suprapur&#174;, 36%
Supelco
1.15186
Acido cloridrico
Sodio idrossido pellets, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.37020
Sodio idrossido