4.80648
Sodium hydroxide solution
10 M EMPROVE® EXPERT
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sodium hydroxide solution
Scegli un formato
57,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
57,00 €
Disponibile per la spedizione il01 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Idrossido di sodio, EMPROVE® EXPERT
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
Densità
1.33 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 29.9 - 30.3 %
Identity: passes test
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 60 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 3 ppm
Ni (Nickel) *: ≤ 2.00 ppm
Residual solvents (ICH Q3C): ...excluded by production process
Filtered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento