Documenti fondamentali
1.06323
SAFC
Idrogenocarbonato di sodio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 500
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Bicarbonato di sodio
Scegli un formato
2.5 KG
49,00 €
5 KG
Chiedi
12 KG
151,00 €
25 KG
211,00 €
500 KG
Chiedi
49,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 KG
49,00 €
5 KG
Chiedi
12 KG
151,00 €
25 KG
211,00 €
500 KG
Chiedi
About This Item
Formula condensata:
NaHCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.01
Beilstein:
4153970
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E500
Numero indice EU:
205-633-8
49,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Punto di fusione
270 °C (decomposition)
Solubilità
96 g/L
Densità
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Il bicarbonato di sodio è un composto usato comunemente sia nell′industria alimentare sia in quella farmaceutica. Nelle applicazioni farmaceutiche, il bicarbonato di sodio viene impiegato come regolatore di pH o come fonte di diossido di carbonio nelle formulazioni orali quali le compresse o i granuli effervescenti.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
D--(+)-Glucosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.08346
D--(+)-Glucosio
Sodio cloruro EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.06400
Sodio cloruro
Cloruro di calcio EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.02465
Cloruro di calcio