Documenti fondamentali
1.37048
SAFC
D-(+)-Glucosio
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,ACS
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-075-1
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
470 g/L
Densità bulk
630 kg/m3
applicazioni
parenterals
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrizione generale
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti MQ-500 come definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Risultati analitici
Tenore (calc. su sostanza anidra): 97,5 - 102,0 %
Identificazione (IR): conforme
Identificazione (potere rotatorio spec. calc. sula sostanza secca): conforme
Identificazione (HPLC): conforme
Identificazione (acqua): conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Colore e chiarezza della soluzione: conforme
Acido titolabile: ≤ 0,002 meq/g
Conduttività: ≤ 20 µS/cm
Potere rotatorio spec.(α25/D): 52,5 - 53,0 °
Sostanze insolubili in acqua: ≤ 0,005 %
Cloruri (Cl): ≤ 0,01 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,005 %
metalli pesanti (come Pb): ≤ 5 ppm
Fe (ferro): ≤ 5 ppm
Sostanze correlate [somma di impurezze A (maltosio) e B (isomaltosio)!: ≤ 0,4 %
Sostanze correlate[Impurezza C [(maltotriosio)!: ≤ 0.2 %
Sostanze correlate [Impurezza D (fruttosio)!: ≤ 0,15 %
Sostanze correlate (impurezze non specificate): ≤ 0,10 %
Sostanze correlate (somma di tutte le impurezze): ≤ 0,5%
Destrina: conforme
Amido solubile, solfito: ≤ 15ppm
Amido: conforme
Solventi residui (ICH Q3C): esclusi sulla base del processo produttivo
Perdita all′essiccamento (105 °C): ≤ 0,2 %
Acqua (secondo Karl Fischer): ≤ 1,0%%
Ceneri solfatate (600 °C): ≤ 0,02 %
Purezza microbiologica (conta microorganismi aerobici totali (TAMC)): ≤ 100 UFC/g
Purezza microbiologica (conte totali di lieviti e muffe (TYMC)): ≤ 100 UFC/g
Batteri Gram negativi tolleranti alla bile (assenti in 1 g): conforme
Escherichia coli (assenti in 1 g): conforme
Pseudomonas aeruginosa (assenti in 1 g): conforme
Staphylococcus aureus (assenti in 1 g): conforme
Candida albicans (assenti in 1 g): conforme
Salmonella ssp (assenti in 10 g): conforme
Endotossine: ≤ 10 I.U./g
Le specifiche per le impurezze elementali sono state stabilite tenendo in considerazione la Linea guida per le Impurezze Elementali ICH Q3D. E′ improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato(*).
Conforme a Ph Eur,BP,USP,ACS
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
D-(+)-Glucosio BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
49139
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9434
D-(+)-Glucosio
Carbonato di sodio anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,NF
SAFC
1.37014
Carbonato di sodio
Sodio cloruro EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Sodio cloruro
D-(+)-Glucosio suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G6152
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
G7528
D-(+)-Glucosio
Sodio cloruro EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.06400
Sodio cloruro