Documenti
1.08346
SAFC
D--(+)-Glucosio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Dextrose
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-075-1
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
83 °C
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
In virtù della sua bassa carica microbica e del suo basso contenuto di endotossine, il D(+)-glucosio Emprove® Expert è particolarmente adatto per applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7