Documenti fondamentali
1.06393
Supelco
Carbonato di sodio
anhydrous, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
207-838-8
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Grado:
ACS reagent
Stato:
powder
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Densità
2.53 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1100 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Linkage
Replaces: SX0400-20; SX0400-5
Risultati analitici
Assay (acidimetric; dried substance): ≥ 99.9 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Silicate (as SiO₂): ≤ 0.005 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (300 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.