S5761
Bicarbonato di sodio
powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Idrogenocarbonato di sodio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
99.5-100.5%
Forma fisica
powder
Qualità
300
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.8-7.4
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- come componente del sistema di coltura degli embrioni bovini durante la maturazione, fertilizzazione e coltura in vitro (IVMFC)
- come componente di una miscela 1:1 di terreno Eagle modificato di Dulbecco e miscela nutritiva di Ham F-12 durante la coltura di cellule endoteliali microvascolari bovine
- come componente del terreno ITS (insulina, transferrina e selenite) utilizzato durante l′isolamento dei neuroni dopaminergici in cellule staminali embrionali umane
- come componente del terreno utilizzato per la coltura cellulare di cellule renali embrionali umane
- come componente della soluzione di scongelamento di Beltsville utilizzata per diluire lo sperma
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).