Documenti fondamentali
1.05829
SAFC
Magnesium hydroxide carbonate
heavy extra pure, Ph. Eur., BP, USP, E 504
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Magnesium hydroxide carbonate, Magnesium carbonate basic
Scegli un formato
40 KG
630,00 €
630,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
40 KG
630,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E504
Numero indice EU:
235-192-7
630,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Saggio
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP)
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
Stato
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
Punto di fusione
600 °C (decomposition)
Solubilità
water: insoluble at 20 °C
Densità
2.16 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Cationi in tracce
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.4%
Fe: ≤0.005%
Hg: ≤0.0001%
Na: ≤0.1%
Ni: ≤0.0100%
Pb: ≤0.0002%
Si: ≤0.05%
V: ≤0.0010%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Applicazioni
Magnesium hydroxide carbonate can be used to improve flow properties of dry powders in pharmaceutical processes.
Note legali
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1