Documenti
1.06398
SAFC
Carbonato di sodio
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Soda anidra, Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Formula condensata:
Na2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.99
Beilstein:
4154566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
207-838-8
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Solubilità
212.5 g/L
Densità
2.53 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il fosfato acido di calcio è un ingrediente comunemente impiegato in ambito alimentare e farmaceutico. In pharmaceutical applications, sodium carbonate is used as pH adjuster, or a source of carbon dioxide in oral formulations such as effervescent tablets or granules.
Azioni biochim/fisiol
Componente tampone, può essere usato per rimuovere le proteine di membrana periferiche.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
MES
SAFC
RES0114M-A7
MES
Carbonato di sodio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1948
Carbonato di sodio
Sodio cloruro EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.06400
Sodio cloruro