Documenti fondamentali
870282C
Avanti
18:1 Biotinyl PE
Avanti Research - A Croda Brand 870282C
Sinonimo/i:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl) (sodium salt)
Scegli un formato
25 MG
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
177,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H91N3O10PNaS
Numero CAS:
Peso molecolare:
992.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870282C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (870282C-100mg)
pkg of 2 × 4 mL (870282C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870282C
Concentrazione
10 mg/mL (870282C-25mg)
25 mg/mL (870282C-100mg)
25 mg/mL (870282C-200mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C51H92N3O10PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-48(56)61-41-44(64-49(57)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)42-63-65(59,60)62-40-39-52-47(55)36-34-33-35-46-50-45(43-66-46)53-51(58)54-50;/h17-20,44-46,50H,3-16,21-43H2,1-2H3,(H,52,55)(H,59,60)(H2,53,54,58);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t44-,45+,46+,50+;/m1./s1
ZGFSYDGJPSEMJM-AOAFAMOJSA-M
Descrizione generale
18:1 Biotinyl PE, also referred as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl), belongs to a class of head group modified functionalized lipids.
Applicazioni
18:1 Biotinyl PE is suitable: to tag N-glycolyl-monosialodihexosyl-ganglioside (NGcGM3) in the competitive assay[1], in preparation of small unilamellar vesicle[2], to test the functionalization of Polydimethylsiloxane (PDMS) polymer.[3]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870282C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870282C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870282C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
D-(+)-trealosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1344
D-(+)-trealosio
H Zhan
Journal of biochemical and biophysical methods, 41(1), 13-19 (1999-10-08)
A general method for measuring interaction of liposome-protein (or potentially small molecules) was developed. This method utilizes biotinylated liposomes to incubate with interactants. Streptavidin-coated paramagnetic resins were then added and the liposomes (along with bound materials) can be quickly separated
Bo Huang et al.
Lab on a chip, 6(3), 369-373 (2006-03-03)
Polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces can be functionalized with biotin groups by adding biotinylated phospholipids to the PDMS prepolymer before curing. The addition of beta-D-dodecyl-N-maltoside (DDM) in the solution blocks non-specific protein binding on these functionalized PDMS surfaces. We characterize the surface
M Virginia Gentilini et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 65(5), 551-562 (2016-03-13)
The expression of N-glycolyl-monosialodihexosyl-ganglioside (NGcGM3) in humans is restricted to cancer cells; therefore, it is a tumor antigen. There are measurable quantities of circulating anti-NGcGM3 antibodies (aNGcGM3 Abs) in human serum. Interestingly, some people have circulating Ag-specific immunoglobulins G (IgGs)
Ingrid Albertsson et al.
Scientific reports, 9(1), 17234-17234 (2019-11-23)
Denitrification is a microbial pathway that constitutes an important part of the nitrogen cycle on earth. Denitrifying organisms use nitrate as a terminal electron acceptor and reduce it stepwise to nitrogen gas, a process that produces the toxic nitric oxide
Zachary I Imam et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(49), 16281-16289 (2019-11-16)
Cytoskeletal filaments and motor proteins are critical components in the transport and reorganization of membrane-based organelles in eukaryotic cells. Previous studies have recapitulated the microtubule-kinesin transport system in vitro to dynamically assemble large-scale nanotube networks from multilamellar liposomes and polymersomes.