790326P
Avanti
Fluorescent Transfection Reagent
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326P, powder
Sinonimo/i:
Fluorescent Transfection Reagent, Fluorescent Transfection Reagent, contains DOTAP:DOPE (1:1, w/w) + 0.1 wt.% NBD-DOPE
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (790326P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326P
tecniche
transfection: suitable
Tipo di lipide
transfection
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available