Documenti fondamentali
880127P
Avanti
DSPE-PEG(2000) PDP
Avanti Research - A Croda Brand 880127P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[PDP(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Scegli un formato
10 MG
215,00 €
25 MG
459,00 €
100 MG
1.460,00 €
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
215,00 €
25 MG
459,00 €
100 MG
1.460,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
215,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880127P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880127P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880127P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880127P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Descrizione generale
DSPE-PEG(2000) PDP is a functionalized polyethylene glycol (PEG) conjugated lipid.
Applicazioni
DSPE-PEG(2000) PDP has been used as a standard to study the structural and functional organization of synthesized tethered bilayer lipid membranes.[1]
Azioni biochim/fisiol
DSPE-PEG(2000) PDP serves as a precursor of DSPE-PEG2000-SH.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880127P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880127P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880127P-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
18:0 PC (DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365P
18:0 PC (DSPC)
Hydro Soy PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840058P
Hydro Soy PC
Clove oil
Sigma-Aldrich
C8392
Clove oil
16:0 PC (DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355P
16:0 PC (DPPC)
Colesterolo Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterolo
Solid supported lipid membranes: New concepts for the biomimetic functionalization of solid surfaces
Knoll W, et al.
Biointerphases, 3(2), FA125-FA135 (2008)
Multifunctional nanoliposomes with curcumin--lipid derivative and brain targeting functionality with potential applications for Alzheimer disease
Mourtas S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 80, 175-183 (2014)