Vai a
8.55017
2-Chlorotrityl chloride resin
100-200 mesh, 1% DVB, Novabiochem®
Sinonimo/i:
2-Chlorotrityl chloride resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
46,30 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
118,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
485,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2880,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
13.810,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
46,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-Chlorotrityl chloride resin (100-200 mesh), 1% DVB, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
General description
2-Chlorotrityl chloride resin is an extremely versatile, acid-labile resin for the solid phase immobilization of carboxylic acids [1,2,3,4,5,6, 20], alcohols [7,8,9, 20], phenols [10,11,12,13, 20] and amines [14,15,16,17,18,19,20], imidazoles [20] and hydroxylamines [21,22]. Release of these functionalities is generally achieved using 1-50% TFA in DCM containing 5% TIS, although carboxylic acids can also be cleaved from this support with AcOH/TFE/DCM [1,2,3,4,5,6],0.5% TFA in DCM, or HFIP in DCM [23].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis ResinsLiterature references
[1] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3947.
[2] K. Barlos, et al. (1989) Tetrahedron Lett., 30, 3943.
[3] K. Barlos, et al. (1991) Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30, 590.
[4] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 37, 513.
[5] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 562.
[6] K. Barlos, et al. (1991) Int. J. Peptide Protein Res., 38, 555.
[7] H. Wenschuh, et al. in ′Peptides 1994, Proc. 23rd European Peptide Symposium′, H. Maia (Eds), ESCOM, Leiden, 1995, pp. 287.
[8] H. Wenschuh, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 405.
[9] B. B. Shankar, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 2447.
[10] Z. Zhu & B. Mckittrick (1998) Tetrahedron Lett., 39, 7479.
[11] U. Heinelt, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 227.
[12] K. J. Elgie, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 2753.
[13] S. Batra, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 5971.
[14] M. Cardno, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 2163.
[15] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[16] W. J. Hoekstra, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2629.
[17] J. Perumattan, et al. (1998) Mol. Div., 3, 121.
[18] J. J. McNally, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39,967.
[19] M. A. Youngman & S. L. Dax (1997) Tetrahedron Lett., 38, 6347.
[20] A. Bernhardt, et al. (1997) J. Peptide Res., 50, 143.
[21] S. L. Mellor, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 3311.
[22] M. M. Meloni & M. Taddei (2001) Org. Lett., 3, 337.
[23] R. Bollhagen, et al. (1994) J. Chem. Soc ., Chem. Commun., 2559.
Application
  • Efficient Synthesis of Protein Mimics by Sequential Native Chemical Ligation: This study utilized 2-Chlorotrityl chloride resin (100-200 mesh, 1% DVB) for solid-phase peptide synthesis, highlighting its effective use in complex peptide assembly processes. (Kruijtzer & Liskamp).
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Ala-Leu loaded resin): 1.00 - 1.80 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): 2.0 - 5.0 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 4.2 ml/g
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 100 - 200 mesh.
Other Notes
Replaces: 01-64-0114
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
855068855060855079
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: alcohol reactive
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf