Vai a
P3531
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-distearoyl, L-β,γ-Distearoyl-α-cephalin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
130,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
466,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H82NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
748.07
Beilstein/REAXYS Number:
1730641
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-963-9
130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
lipid type
phospholipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m1/s1
InChI key
LVNGJLRDBYCPGB-LDLOPFEMSA-N
Application
  • Injectable Composite Hydrogels Embedded with Gallium-Based Liquid Metal Particles for Solid Breast Cancer Treatment via Chemo-Photothermal Combination.: This article presents the use of DSPE in developing injectable composite hydrogels. These hydrogels are embedded with liquid metal particles to provide a dual-mode treatment approach combining chemotherapy and photothermal therapy for breast cancer (Lee et al., 2024).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
850715PP113876548
18:0 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850715P
18:0 PE
description
≥99%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥99%
description
≥97.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
>99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
phospholipids
lipid type
cardiolipins
phospholipids
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf