860490P
Avanti
Sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
D-erythro-sphingosine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860490P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860490P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (860490P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- for sphingosine inhalations studies in mice to evaluate its therapeutic potential in respiratory epithelial cells[3]
- to investigate its effect on Pseudomonas aeruginosa strains[4]
- as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrophotometry for the quantification of epidermal ceramides[5]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)